SU860140
1 of 10
Supelco
854161
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
Y0002085
左氧氟沙星 半水合物
PHR3136
磺胺二甲基嘧啶
Sigma-Aldrich
P5052
5α-Pregnan-3α-ol-11,20-dione
S1900000
磺胺二甲嘧啶
PHL89678
Ginkgolic acid C13:0
PHR3717
Medroxyprogesterone Acetate Related Compound A
USP
1629000
PHR3518
Levofloxacin Related Compound F
07671
蒽
blue polypropylene (with 6 mm center hole)red PTFE/white silicone
Ultra-clean
55 (Durometer: shore A)
pkg of 1000 ea
9 mm × 1.0 mm
for 9 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。