主要文件
SU860131
Supelco
开孔聚丙烯螺纹瓶盖
thread for 8-425
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NB.11
材料
black polypropylene (with 5.5 mm center hole)
特點
autoclavable
包裝
pkg of 1000 ea
參數
135 °C temp. limit
接頭
thread for 8-425
相容性
for use with HITACHI
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
这些开孔瓶盖均不带隔垫。
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)