主要文件
SU860126
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
Ultra-clean, yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121806
NACRES:
NB.11
物料
red PTFE/white silicone
yellow polypropylene (with 6 mm center hole)
特点
Ultra-clean
硬度
55 (Durometer: shore A)
包装
pkg of 1000 ea
存货情况
not available in USA
直径× 厚度
9 mm × 1.0 mm
配件
for 9 mm (short thread)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)