主要文件
SU860124
Supelco
短螺纹瓶盖,9mm 螺纹,带衬垫
Ultra-clean, red polypropylene (6 mm center hole)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
red PTFE/white silicone
red polypropylene (6 mm center hole)
特點
Ultra-clean
硬度
55 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1000 ea
直徑× 厚度
9 mm × 1.0 mm
接頭
thread for 9 mm (short thread)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)