主要文件
SU860119
Supelco
带 PTFE/硅胶隔垫的钳口密封盖
Ultra-clean, gold aluminum (with 5.5 mm center hole), diam. × thickness 11 mm × 1.3 mm, red PTFE/white silicone
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121806
NACRES:
NB.11
材料
gold aluminum (with 5.5 mm center hole)
red PTFE/white silicone
特點
Ultra-clean
硬度
45 (Durometer: shore A)
包裝
pkg of 1000 ea
存貨情形
not available in USA
直徑× 厚度
11 mm × 1.3 mm
相容性
for use with 11 mm crimp top
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)