主要文件
SU860058
Supelco
需要 8mm 密封盖的钳口微量样品瓶
volume 0.6 mL, clear glass vial (conical), O.D. × H 7 mm × 40 mm, pkg of × 100 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41122001
NACRES:
NB.11
物料
clear glass vial (conical)
glass
包装
pkg of × 100 ea
外径 × 高度
7 mm × 40 mm
体积
0.6 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)