Merck
SAAR5824120
硝普钠 二水合物
univAR
别名:
SNP, 五氰基亚硝酰基铁酸钠, 亚硝基铁氰化钠, 硝普酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
CAS号:
分子量:
297.95
MDL號碼:
產品線
univAR
包裝
pkg of 100 g (SAAR5824120DC)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O.O.[Na+].[Na+].O=N[Fe--](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;2*-1;2*+1;;
InChI 密鑰
OIRZWVYIQXBRFC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律資訊
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)