Merck
SAAR5048020
罗谢尔盐 四水合物
univAR
别名:
L(+)-酒石酸 钾钠盐, 洛瑟尔氏盐, 罗谢尔盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
CAS号:
分子量:
282.22
Beilstein:
6113568
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
等级
reagent grade
产品线
univAR
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5048020EM)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
InChI key
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)