产品线
univAR™
包装
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5043900EM)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)