主要文件
SAAR3745000
Kovacs Indole Reagent
indicator solution, uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116100
产品名称
Kovacs Indole Reagent,
产品线
uniLAB
包装
pkg of 100 mL (SAAR3745000JT)
储存温度
2-8°C
应用
For laboratory use only
法律信息
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
110.3 °F - closed cup
闪点(°C)
43.5 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)