Merck
SAAR2233540
纯乙醇
absolute, univAR
别名:
乙醇, 无水酒精, 非变性乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2OH
CAS号:
分子量:
46.07
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191601
产品线
univAR
等级
absolute
包装
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233540LP)
pkg of 25 L (SAAR2233540ME)
dilution
(for laboratory use only)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)