Merck
SAAR191696
硫酸 溶液
1 N, 0.5 M
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352322
包装
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR191696LL)
浓度
0.5 M
1 N
密度
1.03 g/mL
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
For laboratory use only
象形图
Corrosion
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Met. Corr. 1
储存分类代码
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)