Merck
SAAR1863040
二乙醚
univAR
别名:
乙醚, 醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2)2O
CAS号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1696894
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352112
蒸汽密度
2.6 (vs air)
产品线
univAR
自燃温度
320 °F
expl. lim.
36.5 %
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1863040LC)
pkg of 25 L (SAAR1863040ME)
dilution
(for laboratory use only)
折射率
n20/D 1.3530 (lit.)
沸点
34.6 °C (lit.)
mp
−116 °C (lit.)
密度
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)