Merck
SAAR1765000
环己酮
uniLAB
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H10(=O)
CAS号:
分子量:
98.14
Beilstein:
385735
MDL编号:
UNSPSC代码:
12191502
沸点:
155 °C (lit.)
蒸汽压:
3.4 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
3.4 (vs air)
蒸汽压
3.4 mmHg ( 20 °C)
产品线
uniLAB
自燃温度
788 °F
expl. lim.
1.1 %, 100 °F
9.4 %
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1765000LC)
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
沸点
155 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
O=C1CCCCC1
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2
InChI key
JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Chemically pure
For laboratory use only
法律信息
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
111.2 °F - closed cup
闪点(°C)
44 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)