主要文件
SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
包装
poly bottle of 1 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH值(酸碱度)
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
储存温度
2-30°C
应用
For laboratory use only
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)