Merck
SAAR1123300
二氟氢化铵
uniLAB
别名:
双氟氨, 蚀刻粉
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4HF2
CAS号:
分子量:
57.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
產品線
uniLAB
包裝
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
mp
125 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
InChI 密鑰
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Chemically pure
For laboratory use only
法律資訊
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Skull and crossbonesCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)