Merck
SAAR1122720
氯化铵
univAR
别名:
卤砂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH4Cl
CAS号:
分子量:
53.49
Beilstein:
4371014
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
等级
reagent grade
蒸汽密度
1.9 (vs air)
蒸汽压
1 mmHg ( 160.4 °C)
产品线
univAR
包装
pkg of 20 kg (SAAR1122720GL)
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1122720EM)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)