Merck
SAAR1021020
乙酸
univAR
别名:
冰乙酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2H
CAS号:
分子量:
60.05
Beilstein:
506007
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
蒸汽密度
2.07 (vs air)
产品线
univAR
自燃温度
800 °F
expl. lim.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
包装
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR1021020LC)
折射率
n20/D 1.371 (lit.)
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
Analysed reagent
For laboratory use only
法律信息
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
102.2 °F - closed cup
闪点(°C)
39 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)