Merck
PHL89804
丹参酮 I
phyproof® Reference Substance
别名:
丹参酮 Ⅰ, 丹参酮A, 丹参醌 I
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H12O3
CAS号:
分子量:
276.29
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChI key
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
中药丹参(Salvia miltiorrhiza)中的菲醌成分。 通过调节粘附分子来调节或预防乳腺癌转移。抗炎症。
其他说明
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)