Merck
PHL89624
去氢木香内酯
phyproof® Reference Substance
别名:
(−)-脱氢肋内酯;脱氢肋内酯;环氧丙烷脱氢肋内酯, Guaia-4(15),10(14),11(13)-三烯-12-油酸,6α-羟基-,γ-内酯, [3aS-(3aα,6aα,9aα,9bβ)]-十氢-3,6,9-三(亚甲基)-薁并[4,5-b ]呋喃-2(3H)-酮, 脱氢肋内酯(6CI,7CI), 脱氢肋骨内酯, (3aS,6aR,9aR,9bS)-十氢-3,6,9-三(亚甲基)-薁并[4,5-b]呋喃-2(3H)-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H18O2
CAS号:
分子量:
230.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
表单
solid
制造商/商品名称
PhytoLab
储存温度
−20°C
SMILES字符串
C=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@@H]3[C@H](OC(C3=C)=O)[C@]21[H])=C
InChI
1S/C15H18O2/c1-8-4-7-12-10(3)15(16)17-14(12)13-9(2)5-6-11(8)13/h11-14H,1-7H2/t11-,12-,13-,14-/m0/s1
InChI key
NETSQGRTUNRXEO-XUXIUFHCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
去氢木香内酯(DHE)是从雪莲和木香中提取的倍半萜内酯。该化合物具有抗真菌和抗分枝杆菌活性,并显示出对 HepG2、OVCAR-3 和 HeLa 细胞系的细胞毒性作用。
细胞因子信号传导(SOCS)蛋白的抑制因子负调节细胞因子受体信号传导。SOCS 系列包括 8 个成员,即 SOCS-1 至 SOCS-7 和 CIS。去氢木香内酯(DHE)是从雪莲和木香中提取的倍半萜内酯。该化合物具有抗真菌和抗分枝杆菌活性,并显示出对 HepG2、OVCAR-3 和 HeLa 细胞系的细胞毒性作用。DHE 不仅可以抑制早期乳腺癌 MCF-7 中的细胞增殖,还可以抑制更晚期 MDA-MB-231 癌细胞中的细胞增殖,而对 H184B5F5/M10 正常乳腺上皮细胞没有明显影响。对乳腺癌细胞增殖的抑制是通过细胞周期阻滞和凋亡发生的。 DHE 通过 SOCS-1 和 SOCS-3 抑制细胞周期进程和细胞死亡。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)