Merck
PHL89385
大黄酸
phyproof® Reference Substance
别名:
1,8-二羟基-3-羧基蒽醌, 4,5-二羟基蒽醌-2-羧酸, 9,10-二氢-4,5-二羟基-9,10-二氧代-2-蒽羧酸, 大黄苷, 大黄酸, 山扁豆酸, 柯嗪3-羧酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H8O6
CAS号:
分子量:
284.22
Beilstein:
2222155
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
≥300 °C (lit.)
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
OC(=O)c1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O6/c16-9-3-1-2-7-11(9)14(19)12-8(13(7)18)4-6(15(20)21)5-10(12)17/h1-5,16-17H,(H,20,21)
InChI key
FCDLCPWAQCPTKC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)