Merck
PHL89191
大黄素
phyproof® Reference Substance
别名:
1,3,8-三羟基-6-甲基-9,10-蒽醌, 1,3,8-三羟基-6-甲基蒽醌, 6-甲基-1,3,8-三羟基蒽醌, 大黃甘, 朱砂莲甲素, 泻素, 泻鼠李树皮, 虎杖大黄素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H10O5
CAS号:
分子量:
270.24
Beilstein:
1888141
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)cc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H10O5/c1-6-2-8-12(10(17)3-6)15(20)13-9(14(8)19)4-7(16)5-11(13)18/h2-5,16-18H,1H3
InChI key
RHMXXJGYXNZAPX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 3
1 of 3