Merck
PHL89158
反式茴香脑
phyproof® Reference Substance
别名:
4-丙烯基茴香醚, 反式-1-甲氧基-4-(1-丙烯基)苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH=CHC6H4OCH3
CAS号:
分子量:
148.20
Beilstein:
774229
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥95.0% (GC)
表单
liquid
制造商/商品名称
PhytoLab
折射率
n20/D 1.561 (lit.)
沸点
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
天然存在的苯丙烯衍生物,低浓度时具有雌激素的特征,高浓度时对癌细胞系具有细胞毒性。该细胞毒性与反式茴香脑代谢为 4-羟基-1-丙烯基苯有关。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
213.8 °F
闪点(°C)
101 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)