Merck
PHL83415
γ-氨基丁酸
phyproof® Reference Substance
别名:
3-羧丙胺, 4-氨基丁酸, GABA, 哌啶酸, 氨酪酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2(CH2)3COOH
CAS号:
分子量:
103.12
Beilstein:
906818
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
crystals
制造商/商品名称
PhytoLab
mp
195 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
NCCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)
InChI key
BTCSSZJGUNDROE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
大脑中的主要抑制性神经递质;GABAA 和 GABAB 受体激动剂;增加 Cl 的传导性。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)