Merck
PHL80858
川陈皮素
phyproof® Reference Substance
别名:
2-(3,4-二羟基苯基)-5,6,7,8-三羟基-4 H -1-苯并吡喃-4-酮, 3′,4′,5,6,7,8-六甲氧基黄酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H22O8
CAS号:
分子量:
402.39
Beilstein:
360887
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥98.0% (HPLC)
制造商/商品名称
PhytoLab
应用
food and beverages
包装形式
neat
SMILES字符串
COc1ccc(cc1OC)C2=CC(=O)c3c(OC)c(OC)c(OC)c(OC)c3O2
InChI
1S/C21H22O8/c1-23-13-8-7-11(9-15(13)24-2)14-10-12(22)16-17(25-3)19(26-4)21(28-6)20(27-5)18(16)29-14/h7-10H,1-6H3
InChI key
MRIAQLRQZPPODS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
川陈皮素可抑制基质金属蛋白酶1、3和9的表达,这些酶参与肿瘤转移过程中细胞外基质的分解。 川陈皮素还可增加基质金属蛋白酶1组织抑制剂的表达,从而进一步阻止肿瘤侵袭过程中细胞外基质降解。 这种生物类黄酮通过破坏Ras-Raf-MEK信号转导途径来实现这两种功能。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)