About This Item
经验公式(希尔记法):
C30H50O
CAS号:
分子量:
426.72
Beilstein:
2063468
MDL编号:
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
推荐产品
等级
primary reference standard
产品线
phyproof® Reference Substance
方案
≥90.0% (HPLC)
表单
powder
制造商/商品名称
PhytoLab
SMILES字符串
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
InChI key
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该物质是具有指定绝对纯度(考虑色谱纯度、水、残留溶剂、无机杂质)的一级参考物质。确切的值见证书。生产商:PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
一种具有广谱镇痛特性的三萜,其潜在机制尚不清楚。
其他说明
这种化合物常见于以下属的植物中:甘草、丹参和接骨木。
法律信息
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
警示用语:
Warning
危险声明
预防措施声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3