Merck
PHL22642
鱼藤酮
new
phyproof® Reference Substance
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C23H22O6
CAS号:
分子量:
394.42
Beilstein:
6773081
MDL號碼:
等級
primary reference standard
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
≥95.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
技術
HPLC: suitable
bp
210-220 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
159-164 °C (lit.)
應用
food and beverages
pharmaceutical
格式
neat ()
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
COc1cc2OCC3Oc4c5C[C@@H](Oc5ccc4C(=O)C3c2cc1OC)C(C)=C
InChI
1S/C23H22O6/c1-11(2)16-8-14-15(28-16)6-5-12-22(24)21-13-7-18(25-3)19(26-4)9-17(13)27-10-20(21)29-23(12)14/h5-7,9,16,20-21H,1,8,10H2,2-4H3/t16-,20-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
JUVIOZPCNVVQFO-HBGVWJBISA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生化/生理作用
鱼藤酮是烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH):泛醌氧化还原酶线上粒体电子传递的一种抑制剂。它能够很容易的通过节肢动物的外骨骼被吸收,但皮肤或哺乳动物的胃肠道的吸收则不佳。鱼藤酮作为一种神经毒素能产生帕金森样症状,从而作为一种动物模型用于作为病因和干预措施的研究。鱼藤酮的主要作用机制是通过抑制线粒体复合物Ⅰ造成氧化应激和氧化损伤。由于鱼藤酮的亲脂性,它可以渗入大脑,结合并抑制线粒体电子传递链(ETC)中的复合物Ⅰ。
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)