Merck
PHL10023
Myricetin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
别名:
Myricetin 3-O-β-D-Galactopyranoside
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H20O13
CAS号:
分子量:
480.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
NACRES:
NA.24
產品線
phyproof® Reference Substance
化驗
98.0% (HPLC)
製造商/商標名
PhytoLab
應用
food and beverages
pharmaceutical
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4cc(O)c(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O13/c22-5-12-15(28)17(30)18(31)21(33-12)34-20-16(29)13-8(24)3-7(23)4-11(13)32-19(20)6-1-9(25)14(27)10(26)2-6/h1-4,12,15,17-18,21-28,30-31H,5H2/t12-,15+,17+,18-,21+/m1/s1
InChI 密鑰
FOHXFLPXBUAOJM-MGMURXEASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法律資訊
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)