主要文件
PBG7A
Supelco
LEAD IN GASOLINE
analytical standard, set of 7 × 100 mL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
等級
analytical standard
agency
ASTM® D5059 (Part A)
包裝
set of 7 × 100 mL
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
應用
petroleum
形式
matrix material
儲存溫度
room temp
一般說明
7 standards per set; 100 mL each.
分析報告
Lead Standards in Various Matrices - Formulated sets
Standard No.Lead (Gms/Gal.)
Concentration Table: PBG7A
1 . . . . . . . . .0.000
2 . . . . . . . . .0.100
3 . . . . . . . . .1.000
4 . . . . . . . . .2.000
5 . . . . . . . . .3.000
6 . . . . . . . . .4.000
7 . . . . . . . . .5.000
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Lact. - Muta. 1B - Repr. 1A - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
66.0 °F - closed cup
閃點(°C)
18.9 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)