主要文件
LMPS060
Polysulfide in light mineral oil
0.0250% (250 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
品質等級
形狀
liquid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.0250% (250 ppm)
SMILES 字串
S(SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C)SC(C(C(C)(C)C)C)(C)C
InChI
1S/C18H38S3/c1-13(15(3,4)5)17(9,10)19-21-20-18(11,12)14(2)16(6,7)8/h13-14H,1-12H3
InChI 密鑰
AVVJXRYTKMKDQS-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)