主要文件
KRSU10
Sulfur in Odourless Kerosene
0.0750% (750 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
浓度
0.0750% (750 ppm)
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
168.8 °F
闪点(°C)
76 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)