主要文件
K5111-U
带1个可调节端和1个固定端头的Omnifit® EZ Benchmark色谱柱
I.D. × L 10 mm × 500 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151816
NACRES:
SB.52
制造商/商品名称
Omnifit 006EZ-10-50-AF
质量水平
技术
LPLC: suitable
内径 × 长度
10 mm × 500 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Omnifit® Labware完整色谱柱是在组装好之后发货的,通过管路和配件将色谱柱连接到现有系统后便可直接使用。可提供两种配置:
  • 带有两个固定端头(-FF)的不可调节型,这在高度调节不重要时是一种高性价比的选择。
  • 一个固定的端头作为床支持以及一个可调节的端头(柱塞)用于调节床高(-AF)。可调节端头的设计旨在让用户可以更好地控制端头的运动,从而将对填充床产生干扰的风险降至最低,并可进行80mm的高度调节。
法律信息
Omnifit is a registered trademark of Diba Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)