主要文件
K08971305
Kromasil® Eternity XT C18 HPLC Column
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 100 mm × 10 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® X10CLP10
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
100 mm × 10 mm
粒径
10 μm
孔径
100 Å
分离技术
reversed phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Eternity is a trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)