主要文件
K08971106
Kromasil® CelluCoat® 手性保护柱柱芯
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns, pkg of 5 ea
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L40
产品线
Kromasil®
包装
pkg of 5 ea
制造商/商品名称
Kromasil® KRWP-5-CelluCoat-4.6XGC
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
10 mm × 4.6 mm
基质活性基团
carbamoyl phase
粒径
5 μm
孔径
>1000 Å
相容性
use to protect 3.0 - 4.6 mm I.D. columns
分离技术
chiral
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
CelluCoat is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)