Agency
suitable for USP L3
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR60-10-SIL-30X250
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
250 mm × 30 mm
基质活性基团
silica phase
粒径
10 μm
孔径
60 Å
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB