主要文件
K08970989
Kromasil® NH2 高效液相色谱柱
10 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 250 mm × 30 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
Agency
suitable for USP L8
产品线
Kromasil®
制造商/商品名称
Kromasil® KR100-10-NH2-30X250
存货情况
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
250 mm × 30 mm
基质活性基团
amino phase
粒径
10 μm
孔径
100 Å
应用
food and beverages
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律信息
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)