agency
suitable for USP L3
產品線
Kromasil®
製造商/商標名
Kromasil® KR100-5-SIL-3.0X150
存貨情形
available only in USA, Canada and Puerto Rico
技術
HPLC: suitable
長度 × 內徑
150 mm × 3 mm
基質活性組
silica phase
粒徑
5 μm
孔徑
100 Å
應用
food and beverages
分離技術
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB