等级
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
浓度
0.0005% (5 ppm)
应用
petroleum
包装形式
matrix material
WGK
WGK 2
闪点(°F)
170.6 °F - closed cup
闪点(°C)
77 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)