主要文件
GOSU14
Sulfur in synthetic diesel
0.5000% (5000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
濃度
0.5000% (5000 ppm)
應用
petroleum
形式
matrix material
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
170.6 °F
閃點(°C)
77 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)