主要文件
G004992
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, POM Conditions
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] DEA; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
inj. temp.: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
适用性
application for HPLC
应用
pharmaceutical (small molecule)
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Mianserin hydrochloride
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)