技術
HPLC: suitable
測試參數
column: Astec (R,R) P-CAP-DP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (35024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] methanol; [C] trifluoroacetic acid; (99:1/0.1 (A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
chemicals and industrial polymers
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P-CAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
Phenylsuccinic anhydride, 99%
標準
产品编号
说明
价格
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门