主要文件
G004697
HPLC Analysis of Flavanone Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 DMP, Ethanol:Hexane Mobile Phase
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技術
HPLC: suitable
測試參數
column: CYCLOBOND I 2000 DMP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20724AST)
mobile phase: [A] ethanol; [B] hexane; (20:80, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
適合性
application for HPLC
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
法律資訊
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Flavanone, 98%
標準
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)