主要文件
G004693
HPLC Analysis of Norphenylephrine Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 AC (pH 4.1)
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CYCLOBOND I 2000 AC, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20124AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.1; [B] methanol; (93:7, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 1 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
life science and biopharma
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析物
说明
    Norphenylephrine hydrochloride, 98%
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)