主要文件
G004546
HPLC Analysis of p-Chlorophenylalanine Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T
application for HPLC
登录查看公司和协议定价
About This Item
技术
HPLC: suitable
试验参数
column: CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase: [A] water; [B] ethanol; (50:50, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 23 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 3 mg/mL in methanol
适用性
application for HPLC
应用
life science and biopharma
法律信息
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
分析物
说明
    4-Chloro-DL-phenylalanine
标准
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)