Merck
F2053
Supelco
3-羟基-呋喃丹
analytical standard
别名:
Carbofuran-3-hydroxy
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H15NO4
CAS号:
分子量:
237.25
Beilstein:
1383873
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
等級
analytical standard
包裝
ampule of 50 mg
製造商/商標名
Chem Service, Inc.
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
SMILES 字串
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
InChI 密鑰
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)