物料
stainless steel column
产品线
GreenSep™
制造商/商品名称
ES Industries 138291-GS-CN
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 20 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
cyano phase
粒径
5 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH值
2-8
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)