主要文件
ES5152
GreenSep Cyano SFC 3 Micron HPLC Column
3 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
SB.52
物料
stainless steel column
产品线
GreenSep
制造商/商品名称
ES Industries 155191-GS-CN
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
25 cm × 4.6 mm
基质
fully porous particle
基质活性基团
cyano phase
粒径
3 μm
孔径
120 Å pore size
工作pH值
2-8
分离技术
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
GreenSep Cyano is a high surface area Cyano bonded material designed for SFC resulting in a high surface area loading.
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
GreenSep is a trademark of ES Industries
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)