主要文件
D7039HMSUA
Sulfur in heavy mineral oil, ASTM D7039
Calibration Set A
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
应用
petroleum
包装形式
matrix material
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Set A
Blank, 0.0005% (5ppm), 0.005% (50ppm), 0.025% (250ppm), 0.05% (500ppm); 100 mL ea.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
闪点(°F)
170.6 °F
闪点(°C)
77 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)