主要文件
D4294LMPSB
Supelco
Polysulfide in light mineral oil, ASTM D4294
Calibration Set B
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116107
NACRES:
NA.24
质量水平
表单
liquid
保质期
limited shelf life, expiry date on the label
制造商/商品名称
Paragon Scientific Ltd
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
组分
Kit contains: LMPS110, LMPS120, LMPS140, LMPS150; 100 mL ea.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)