Merck
CRM46911
Supelco
脱氧雪腐镰刀菌烯醇标准液 CRM
certified reference material, 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
别名:
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 溶液, DON, DON 溶液, 3a,7a,15-三羟基-12,13-环氧单端孢霉-9-烯-8-酮, 呕吐毒素
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20O6
CAS号:
分子量:
296.32
MDL编号:
UNSPSC代码:
85151701
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.24
等级
certified reference material
TraceCERT®
质量水平
产品线
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
包装
ampule of 1 mL
浓度
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
技术
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
应用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
包装形式
single component solution
储存温度
-10 to -25°C
SMILES字符串
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChI key
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在分析证书上找到。
脱氧雪腐镰刀菌烯醇是一种天然的B型单端孢霉烯,属于镰刀菌毒素。 它大多存在于谷物中,是一种倍半萜类极性化合物, C-8处有一个羰基。
我们全系列的单端孢霉烯族真菌毒素标准物质
应用
该CRM也可用于以下应用:
  • 通过超高效液相色谱和质谱检测(UHPLC-MS)测定包含六个年龄组的203名志愿者尿样品中的总脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol)
  • 通过液相色谱-串联质谱((LC-MS/MS)以及高效液相色谱和荧光检测(HPLC-FD)分别定量测定人尿样中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇和黄曲霉毒素M1
  • 通过UHPLC和三重四极杆质谱仪同时测定11份玉米样品和10份燕麦样品中的两种单端孢霉烯脱氧雪腐镰刀菌烯醇和T-2毒素
  • 通过液相萃取和UHPLC-高分辨率串联质谱(HRMS/MS)定量分析猪初乳和血清样品中的脱氧雪腐镰刀菌烯醇和去环氧脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deepoxy-deoxynivalenol)
  • 免疫亲和柱清洗和HPLC-UV法测定白色大米和棕色大米样品中的瓜萎镰菌醇和脱氧雪腐镰刀菌烯醇
其他说明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
法律信息
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
靶器官
Central nervous system, Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
26.6 °F - closed cup
闪点(°C)
-3 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
相关内容
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.